5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Dibenzo[a,e]cyclooctadien-5,11-diyne, 5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctatetraene, 5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e][8]annulene
T3241-100MG
T3241-500MG
TCIAT3241-100MGEA
1420
DKK
TCIAT3241-100MG
TCIAT3241-500MG
5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene ≥98.0% (by HPLC)
5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene
Formel:
C₁₆H₈ Molekylvægt: 200.24 g/mol Smeltepunkt: 110°C Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD28386121 CAS-nummer: 53397-65-2 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |