Titan(IV)chlorid ∼19% ∼1.0 mol/L in toluene
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Titantetrachlorid
T3238-500ML T3238-100ML
TCIAT3238-500MLEA 813 DKK
TCIAT3238-500ML TCIAT3238-100ML
Titan(IV)chlorid ∼19% ∼1.0 mol/L in toluene
Titan(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ti
Flammepunkt: 8°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011267
CAS-nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN nummer: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09478
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f104d3a2ae0e7257a3dbf157a10b3181410baf9&vid=9f104d3a2ae0e7257a3dbf157a10b3181410baf9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 19.0 to 22.0 w/w%