Titan(IV)chlorid ∼19% ∼1.0 mol/L in toluene
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Titantetrachlorid
T3238-500ML
T3238-100ML
TCIAT3238-500MLEA
813
DKK
TCIAT3238-500ML
TCIAT3238-100ML
Titan(IV)chlorid ∼19% ∼1.0 mol/L in toluene
Titan(IV)chlorid
Formel:
Cl₄Ti Molekylvægt: 189.69 g/mol Kogepunkt: 136 Smeltepunkt: 136.2 Massefylde: 1.72 Flammepunkt: 8°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00011267 CAS-nummer: 7550-45-0 EINECS: 231-441-9 UN nummer: 3286 ADR: 3 II Merck Index: 14,09478 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Concentration (Argentmetric titration) | 19.0 to 22.0 w/w% |