2-Brom-6-nitrophenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H27326.14
H27326.06
H27326.14EA
3830
DKK
H27326.14
H27326.06
2-Brom-6-nitrophenol ≥97%
2-Brom-6-nitrophenol
Purity: 97%
CAS No.: 13073-25-1
Molecular Formula: C6H4BrNO3
Formula Weight: 218.00
Melting Point: 66-69°
MDL No.: MFCD02683216
Formel:
C₆H₄BrNO₃ Smeltepunkt: 66…69 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02683216 CAS-nummer: 13073-25-1 |