(S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T3153-1G T3153-5G
TCIAT3153-1GEA 476 DKK
TCIAT3153-1G TCIAT3153-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (by HPLC)
(S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formel: C₄₈H₄₀P₂
Smeltepunkt: 258°C
MDL Number: MFCD01311709
CAS-nummer: 100165-88-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b728deef4fa99248e592524912e90fe3970950c&vid=7b728deef4fa99248e592524912e90fe3970950c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%