1,2,3-Trimethyl-3H-benzo[e]indole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T3119-5G
T3119-25G
TCIAT3119-5GEA
444
DKK
TCIAT3119-5G
TCIAT3119-25G
1,2,3-Trimethyl-3H-benzo[e]indole ≥98.0% (by GC)
1,2,3-Trimethyl-3H-benzo[e]indole
Formel:
C₁₅H₁₅N |
MDL Number:
MFCD06651515 CAS-nummer: 881219-73-4 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |