4-Brom-2-nitroanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B25468.22 B25468.14
B25468.22EA 2610 DKK
B25468.22 B25468.14
4-Brom-2-nitroanilin ≥98%
4-Brom-2-nitroanilin
Purity: 98% CAS No.: 875-51-4 Molecular Formula: C6H5BrN2O2 Formula Weight: 217.02 Melting Point: 111-114° MDL No.: MFCD00041312
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molekylvægt: 217.02 g/mol
Kogepunkt: 309
Smeltepunkt: 111…114 °C
Massefylde: 1.81 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041312
CAS-nummer: 875-51-4