2-(Trifluormethoxy)benzylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
T3092-1G T3092-5G
TCIAT3092-1GEA 337 DKK
TCIAT3092-1G TCIAT3092-5G
2-(Trifluormethoxy)benzylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molekylvægt: 191.15 g/mol
Kogepunkt: 77
MDL Number: MFCD00085176
CAS-nummer: 175205-64-8
UN nummer: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a84ca5b5fa715760cc0fdaaa33e5212c4eed43&vid=b7a84ca5b5fa715760cc0fdaaa33e5212c4eed43&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %