2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)phenethylamine
T3086-1G T3086-5G
TCIAT3086-1GEA 312 DKK
TCIAT3086-1G TCIAT3086-5G
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine ≥96.0% (by GC, titration analysis)
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Molekylvægt: 189.18 g/mol
MDL Number: MFCD00040756
CAS-nummer: 52516-30-0
EINECS: 257-988-3
UN nummer: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f24d448672eabaebde309db5abb1e847baa02fb4&vid=f24d448672eabaebde309db5abb1e847baa02fb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %