2-(2-Thienyl)ethyl-p-toluenesulphonate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-(Thiophen-2-yl)ethyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid 2-(2-Thienyl)ethyl Ester
T3064-5G
T3064-25G
TCIAT3064-5GEA
526
DKK
TCIAT3064-5G
TCIAT3064-25G
2-(2-Thienyl)ethyl-p-toluenesulphonate ≥95.0% (by GC)
2-(2-Thienyl)ethyl-p-toluenesulphonate
Formel:
C₁₃H₁₄O₃S₂ Molekylvægt: 282.37 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD05150366 CAS-nummer: 40412-06-4 EINECS: 254-911-5 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 30.0 to 34.0 deg-C |