4-(Trifluormethyl)thiophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Mercaptobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 4-(Trifluoromethyl)benzenethiol
T2972-1G T2972-5G
TCIAT2972-1GEA 378 DKK
TCIAT2972-1G TCIAT2972-5G
4-(Trifluormethyl)thiophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluormethyl)thiophenol
Formel: C₇H₅F₃S
Molekylvægt: 178.18 g/mol
MDL Number: MFCD00042320
CAS-nummer: 825-83-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d328dac36298f713bf4488fd89e708d500d7a0c5&vid=d328dac36298f713bf4488fd89e708d500d7a0c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %