Dihydrofuran-3(2H)-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T2971-1G T2971-5G
TCIAT2971-1GEA 345 DKK
TCIAT2971-1G TCIAT2971-5G
Dihydrofuran-3(2H)-one ≥98.0% (by GC)
Dihydrofuran-3(2H)-one
Formel: C₄H₆O₂
Kogepunkt: 68°C
Flammepunkt: 56°C
MDL Number: MFCD07778393
CAS-nummer: 22929-52-8
UN nummer: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c96c2d60729449849b97e0dc7aadefc491b9e889&vid=c96c2d60729449849b97e0dc7aadefc491b9e889&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %