2-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Trifluoromethoxyphenylisocyanate, Isocyanic acid 2-(Trifluoromethoxy)phenyl ester
T2913-1G T2913-5G
TCIAT2913-1GEA 271 DKK
TCIAT2913-1G TCIAT2913-5G
2-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat ≥98.0% (by GC)
2-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
Formel: C₈H₄F₃NO₂
Flammepunkt: 60°C
MDL Number: MFCD00134160
CAS-nummer: 182500-26-1
UN nummer: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c25113f70acb50e820bc0b1960a95a8ab3071eb&vid=1c25113f70acb50e820bc0b1960a95a8ab3071eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %