Trimethylamin ∼25% ∼3 mol/L in isopropanol (IPA)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T2893-100ML T2893-500ML
TCIAT2893-100MLEA 173 DKK
TCIAT2893-100ML TCIAT2893-500ML
Trimethylamin ∼25% ∼3 mol/L in isopropanol (IPA)
Trimethylamin
Formel: C₃H₉N
Molekylvægt: 59.11 g/mol
Kogepunkt: 2.87
Smeltepunkt: -117.1
Flammepunkt: -20
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008327
CAS-nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2c47a70c7f2f26751c1c18b1d7821251f630f2b&vid=c9498b23da3a46e02da4058ff2a2df8463f17fd0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 24.5 to 27.0 w/w%