α-Chlor-2,4,5-trifluortoulen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,5-Trifluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4,5-trifluorobenzene
T2889-1G T2889-5G
TCIAT2889-1GEA 279 DKK
TCIAT2889-1G TCIAT2889-5G
α-Chlor-2,4,5-trifluortoulen ≥98.0% (by GC)
α-Chlor-2,4,5-trifluortoulen
Formel: C₇H₄ClF₃
Flammepunkt: 65°C
MDL Number: MFCD00236319
CAS-nummer: 243139-71-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=717c75157756ccb776516fcb9aaf725bfb977c39&vid=717c75157756ccb776516fcb9aaf725bfb977c39&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %