2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
T2838-1G T2838-5G
TCIAT2838-1GEA 788 DKK
TCIAT2838-1G TCIAT2838-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Formel: C₇H₄F₃NO
Molekylvægt: 175.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01862647
CAS-nummer: 386704-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe586afad53d142e34cbd8b9a9e6e931db7e9b7&vid=afe586afad53d142e34cbd8b9a9e6e931db7e9b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C