4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(1-Azi-2,2,2-trifluoroethyl)benzoic acid, 4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic Acid
T2820-200MG T2820-1G
TCIAT2820-200MGEA 805 DKK
TCIAT2820-200MG TCIAT2820-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic acid
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Molekylvægt: 230.15 g/mol
Smeltepunkt: 125°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00236809
CAS-nummer: 85559-46-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cad0aeb7b1c628309706ff516a015ffd2971aba&vid=9cad0aeb7b1c628309706ff516a015ffd2971aba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %