4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl alcohol ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine, 4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl Alcohol
T2818-200MG T2818-1G
TCIAT2818-200MGEA 517 DKK
TCIAT2818-200MG TCIAT2818-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl alcohol ≥97.0% (by HPLC)
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl alcohol
Formel: C₉H₇F₃N₂O
Molekylvægt: 216.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19442582
CAS-nummer: 87736-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45bd4b139e156a7dc640cb3ce2c00c891fb761a3&vid=45bd4b139e156a7dc640cb3ce2c00c891fb761a3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (HPLC) min. 97.0 area%