Temozolomide ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T2744-5G T2744-500MG
TCIAT2744-5GEA 1180 DKK
TCIAT2744-5G TCIAT2744-500MG
Temozolomide ≥98.0% (by HPLC)
Temozolomide
Formel: C₆H₆N₆O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00866492
CAS-nummer: 85622-93-1
Merck Index: 14,09139
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%