Tropisetron hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T2743-5G T2743-1G
TCIAT2743-5GEA 1900 DKK
TCIAT2743-5G TCIAT2743-1G
Tropisetron hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Tropisetron hydrochloride
Formel: C₁₇H₂₀N₂O₂
Smeltepunkt: 285°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00210221
CAS-nummer: 105826-92-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09783
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c70511554e42db26e3f6bdc4767b0aef445e1a&vid=e6c70511554e42db26e3f6bdc4767b0aef445e1a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %