Tetraethyl-4-tert-butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetate ≥96.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T2563-1G T2563-200MG
TCIAT2563-1GEA 3260 DKK
TCIAT2563-1G TCIAT2563-200MG
Tetraethyl-4-tert-butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetate ≥96.0% (by HPLC)
Tetraethyl-4-tert-butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetate
Formel: C₆₀H₈₀O₁₂
MDL Number: MFCD00145373
CAS-nummer: 97600-39-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 152.0 to 157.0 deg-C