2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T2556-25G T2556-5G
TCIAT2556-25GEA 1240 DKK
TCIAT2556-25G TCIAT2556-5G
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane
Formel: C₉H₂₁N₃Si₃
Kogepunkt: 65°C
Flammepunkt: 85°C
MDL Number: MFCD00054934
CAS-nummer: 5505-72-6
EINECS: 226-848-3
UN nummer: 3267
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %