1-(p-Tolyl)ethylamine ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(1-Aminoethyl)toluene, 1-(4-Methylphenyl)ethylamine
T2505-5G T2505-1G
TCIAT2505-5GEA 616 DKK
TCIAT2505-5G TCIAT2505-1G
1-(p-Tolyl)ethylamine ≥96.0% (by GC, titration analysis)
1-(p-Tolyl)ethylamine
Formel: C₉H₁₃N
Molekylvægt: 135.21 g/mol
Kogepunkt: 204°C
Flammepunkt: 81°C
MDL Number: MFCD02177111
CAS-nummer: 586-70-9
EINECS: 443-160-0
UN nummer: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8af2c52c5ec528c9a1b05b08e93049334764d8bb&vid=8af2c52c5ec528c9a1b05b08e93049334764d8bb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %