4,9,11-Trioxatetracyclo[5.3.1.0(2,6).0(8,10)]undecan-3-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T2471-1G T2471-5G
TCIAT2471-1GEA 665 DKK
TCIAT2471-1G TCIAT2471-5G
4,9,11-Trioxatetracyclo[5.3.1.0(2,6).0(8,10)]undecan-3-one ≥98.0% (by GC)
4,9,11-Trioxatetracyclo[5.3.1.0(2,6).0(8,10)]undecan-3-one
Formel: C₈H₈O₄
CAS-nummer: 632339-23-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C