2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T2384-25G T2384-5G
TCIAT2384-25GEA 1340 DKK
TCIAT2384-25G TCIAT2384-5G
2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one ≥98.0% (by GC)
2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one
Formel: C₁₄H₇F₃OS
MDL Number: MFCD00079785
CAS-nummer: 1693-28-3
EINECS: 216-893-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C