4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane ≥93.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: Stabilised with phenothiazine
T2297-1G T2297-25G T2297-5G
TCIAT2297-1GEA 197 DKK
TCIAT2297-1G TCIAT2297-25G TCIAT2297-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane ≥93.0% (by GC) stabilised
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₈H₁₅BO₂
Kogepunkt: 40°C
Flammepunkt: 34°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00192492
CAS-nummer: 75927-49-0
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %