2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Acrylic Acid 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T2240-25G T2240-5G
TCIAT2240-25GEA 977 DKK
TCIAT2240-25G TCIAT2240-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate
Formel: C₆H₆F₄O₂
Molekylvægt: 186.11 g/mol
Kogepunkt: 75°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 7383-71-3
EINECS: 230-957-1
UN nummer: 3272
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %