o-Tolyl-3,5-xylyl ether ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,3',5'-Trimethyldiphenyl Ether
T2213-25G T2213-5G
TCIAT2213-25GEA 2940 DKK
TCIAT2213-25G TCIAT2213-5G
o-Tolyl-3,5-xylyl ether ≥97.0% (by GC)
o-Tolyl-3,5-xylyl ether
Formel: C₁₅H₁₆O
Molekylvægt: 212.29 g/mol
CAS-nummer: 196604-20-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %