Tri-o-tolylbismuth dichloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T1957-1G T1957-5G
TCIAT1957-1GEA 608 DKK
TCIAT1957-1G TCIAT1957-5G
Tri-o-tolylbismuth dichloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tri-o-tolylbismuth dichloride
Formel: C₂₁H₂₁BiCl₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00092459
CAS-nummer: 6729-60-8