Tris(2-methoxyphenyl)bismuth dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dichlorotris(2-methoxyphenyl)bismuth
T1956-1G T1956-5G
TCIAT1956-1GEA 1710 DKK
TCIAT1956-1G TCIAT1956-5G
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth dichloride
Formel: C₂₁H₂₁BiCl₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04038429
CAS-nummer: 121899-81-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %