Tetracyclo[6.2.1.1(3,6).0(2,7)]dodec-4-ene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2,3,4,4a,5,8,8a-Octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene
T1817-1G T1817-25G T1817-5G
TCIAT1817-1GEA 665 DKK
TCIAT1817-1G TCIAT1817-25G TCIAT1817-5G
Tetracyclo[6.2.1.1(3,6).0(2,7)]dodec-4-ene ≥96.0% (by GC)
Tetracyclo[6.2.1.1(3,6).0(2,7)]dodec-4-ene
Formel: C₁₂H₁₆
Kogepunkt: 93°C
MDL Number: MFCD00213460
CAS-nummer: 21635-90-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %