5-(Trimethylsilyl)-1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T1670-1ML T1670-5ML
TCIAT1670-1MLEA 452 DKK
TCIAT1670-1ML TCIAT1670-5ML
5-(Trimethylsilyl)-1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene ≥95.0% (by GC)
5-(Trimethylsilyl)-1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene
Formel: C₁₃H₂₄Si
Flammepunkt: 76°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00151193
CAS-nummer: 87778-95-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %