Tri(2-thienyl)phosphine ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tri(thiophen-2-yl)phosphine
T1666-1G T1666-5G
TCIAT1666-1GEA 690 DKK
TCIAT1666-1G TCIAT1666-5G
Tri(2-thienyl)phosphine ≥96.0% (by GC)
Tri(2-thienyl)phosphine
Formel: C₁₂H₉PS₃
Molekylvægt: 280.36 g/mol
Kogepunkt: 205°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00015471
CAS-nummer: 24171-89-9
EINECS: 246-059-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Amber to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %