2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T1618-25ML T1618-500ML
TCIAT1618-25MLEA 156 DKK
TCIAT1618-25ML TCIAT1618-500ML
2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane ≥96.0% (by GC, titration analysis)
2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane
Formel: C₁₁H₂₇N₃
Kogepunkt: 102°C
Flammepunkt: 92°C
MDL Number: MFCD00126936
CAS-nummer: 3855-32-1
EINECS: 223-362-3
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %