Tris(3-aminopropyl)amine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N1,N1-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine, 3,3',3''-Nitrilotris(propylamine)
T1540-25ML T1540-5ML
TCIAT1540-25MLEA 5200 DKK
TCIAT1540-25ML TCIAT1540-5ML
Tris(3-aminopropyl)amine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tris(3-aminopropyl)amine
Formel: C₉H₂₄N₄
Molekylvægt: 188.32 g/mol
Kogepunkt: 150°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00191593
CAS-nummer: 4963-47-7
UN nummer: 2735
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %