2-(Trimethylsilyloxy)furan ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (2-Furanyloxy)trimethylsilane
T1536-25G T1536-5G
TCIAT1536-25GEA 5840 DKK
TCIAT1536-25G TCIAT1536-5G
2-(Trimethylsilyloxy)furan ≥96.0% (by GC)
2-(Trimethylsilyloxy)furan
Formel: C₇H₁₂O₂Si
Kogepunkt: 50°C
Flammepunkt: 18°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011729
CAS-nummer: 61550-02-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %