Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T1384-25ML T1384-500ML
TCIAT1384-25MLEA 230 DKK
TCIAT1384-25ML TCIAT1384-500ML
Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene ≥96.0% (by GC)
Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene
Formel: C₁₁H₁₆
Kogepunkt: 209°C
MDL Number: MFCD00153968
CAS-nummer: 91465-71-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %