N-(Trimethylsilyl)morpholine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Trimethylsilyl)morpholine
T1277-25ML T1277-5ML
TCIAT1277-25MLEA 993 DKK
TCIAT1277-25ML TCIAT1277-5ML
N-(Trimethylsilyl)morpholine ≥97.0% (by GC)
N-(Trimethylsilyl)morpholine
Formel: C₇H₁₇NOSi
Kogepunkt: 102°C
Flammepunkt: 29°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010098
CAS-nummer: 13368-42-8
UN nummer: 2924
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %