5,6,7,8-Tetrahydroquinoline ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T1150-100ML T1150-10ML
TCIAT1150-100MLEA 3270 DKK
TCIAT1150-100ML TCIAT1150-10ML
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline ≥96.0% (by GC, titration analysis)
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Formel: C₉H₁₁N
Molekylvægt: 133.19 g/mol
Kogepunkt: 222°C
Flammepunkt: 86°C
MDL Number: MFCD00006734
CAS-nummer: 10500-57-9
EINECS: 234-030-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %