2-Thiopheneacrylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (E)-3-(Thiophen-2-yl)acrylic acid, 3-(2-Thienyl)acrylic Acid
T1138-25G T1138-5G
TCIAT1138-25GEA 1740 DKK
TCIAT1138-25G TCIAT1138-5G
2-Thiopheneacrylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Thiopheneacrylic acid
Formel: C₇H₆O₂S
Molekylvægt: 154.18 g/mol
MDL Number: MFCD00005455
CAS-nummer: 15690-25-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 148.0 deg-C