1,3,4,6-Tetrathiapentalene-2,5-dione ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T1132-1G T1132-25G T1132-5G
TCIAT1132-1GEA 575 DKK
TCIAT1132-1G TCIAT1132-25G TCIAT1132-5G
1,3,4,6-Tetrathiapentalene-2,5-dione ≥98.0% (by HPLC)
1,3,4,6-Tetrathiapentalene-2,5-dione
Formel: C₄O₂S₄
MDL Number: MFCD00010403
CAS-nummer: 64394-45-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%