7-Bromisatin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32843.09 H32843.03
H32843.09EA 2230 DKK
H32843.09 H32843.03
7-Bromisatin ≥97%
7-Bromisatin
Purity: 97% CAS No.: 20780-74-9 Molecular Formula: C8H4BrNO2 Formula Weight: 226.03 Melting Point: 195-199° MDL No.: MFCD00774354
Formel: C₈H₄BrNO₂
Smeltepunkt: 195…199 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00774354
CAS-nummer: 20780-74-9