Ditetradecyl-3,3'-thiodipropionate ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
3,3'-Thiodipropionic Acid Ditetradecyl Ester, 3,3'-Thiodipropionic Acid Dimyristyl Ester, Dimyristyl 3,3'-Thiodipropionate, 3,3-Thiodipropionicaciddimyristylester
T0911-25G
T0911-500G
TCIAT0911-25GEA
132
DKK
TCIAT0911-25G
TCIAT0911-500G
Ditetradecyl-3,3'-thiodipropionate ≥94.0% (by GC)
Ditetradecyl-3,3'-thiodipropionate
Formel:
C₃₄H₆₆O₄S Molekylvægt: 570.96 g/mol |
MDL Number:
MFCD00048462 CAS-nummer: 16545-54-3 EINECS: 240-613-2 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 94.0 % |
Melting point | 49.0 to 54.0 deg-C |