Trimethylene sulphide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T0474-25ML T0474-5ML
TCIAT0474-25MLEA 3220 DKK
TCIAT0474-25ML TCIAT0474-5ML
Trimethylene sulphide ≥98.0% (by GC)
Formel: C₃H₆S
Kogepunkt: 94°C
Flammepunkt: –2°C
MDL Number: MFCD00042751
CAS-nummer: 287-27-4
EINECS: 206-015-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %