Tetraphenylmethan ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T0169-1G
T0169-5G
TCIAT0169-1GEA
476
DKK
TCIAT0169-1G
TCIAT0169-5G
Tetraphenylmethan ≥96.0% (by GC)
Tetraphenylmethan
Formel:
C₂₅H₂₀ Molekylvægt: 320.43 g/mol Kogepunkt: 431°C Smeltepunkt: 283°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00014428 CAS-nummer: 630-76-2 EINECS: 211-144-0 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |