Penicillin G kaliumsalt
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid potassium salt, Potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Penicillin G potassium, Potassium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Benzylpenicillin potassium salt
31749.03 31749.04
SERA31749.03EA 634.45 DKK
SERA31749.03 SERA31749.04
Penicillin G kaliumsalt
Penicillin G kaliumsalt
Formel: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
Smeltepunkt: 214…217 °C
Massefylde: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00036193
CAS-nummer: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 12,07225