4-Sulphothiacalix[4]arene sodium salt ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
S0477-1G S0477-5G
TCIAS0477-1GEA 649 DKK
TCIAS0477-1G TCIAS0477-5G
4-Sulphothiacalix[4]arene sodium salt ≥98.0% (by HPLC)
4-Sulphothiacalix[4]arene sodium salt
Formel: C₂₄H₁₆O₁₆S₈
Smeltepunkt: 390°C
MDL Number: MFCD06797166
CAS-nummer: 211561-04-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%