Methyl-3-sulpholene-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
S0476-1G
S0476-5G
TCIAS0476-1GEA
534
DKK
TCIAS0476-1G
TCIAS0476-5G
Methyl-3-sulpholene-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC)
Methyl-3-sulpholene-3-carboxylate
Formel:
C₆H₈O₄S |
MDL Number:
MFCD00042754 CAS-nummer: 67488-50-0 EINECS: 266-700-5 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |