Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ru(OAc)2[(S)-tolbinap]
R0169-200MG R0169-1G
TCIAR0169-200MGEA 304 DKK
TCIAR0169-200MG TCIAR0169-1G
Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
MDL Number: MFCD09753021
CAS-nummer: 106681-15-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d356bf01296ccc707a29143f717816c093b05c7&vid=2d356bf01296ccc707a29143f717816c093b05c7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
IR to pass test