Rutaecarpine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 8,13-Dihydroindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, Rutecarpine, 7,8-Dihydroindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(13H)-one
R0102-200MG R0102-1G
TCIAR0102-200MGEA 485 DKK
TCIAR0102-200MG TCIAR0102-1G
Rutaecarpine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Rutaecarpine
Formel: C₁₈H₁₃N₃O
Molekylvægt: 287.32 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00210551
CAS-nummer: 84-26-4
Merck Index: 14,08298
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %